2,2'-Bis(3-hydroxy-1,4-naphthoquinone)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR11131-1GEA 622 EUR
APOSOR11131-1G
2,2'-Bis(3-hydroxy-1,4-naphthoquinone)
2,2'-Bis(3-hydroxy-1,4-naphthoquinone)
Formula: C₂₀H₁₀O₆
MW: 346,29 g/mol
Pto. de fusión: 249…251 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191788
Núm. CAS: 33440-64-1