[4-(5-Oxo-1,5-dihydro-4H-1,2,4-triazol-4-yl)phenyl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR111285-1GEA 891 EUR
APOSOR111285-1G APOSOR111285-50MG APOSOR111285-500MG APOSOR111285-250MG
[4-(5-Oxo-1,5-dihydro-4H-1,2,4-triazol-4-yl)phenyl]acetic acid
[4-(5-Oxo-1,5-dihydro-4H-1,2,4-triazol-4-yl)phenyl]acetic acid
Formula: C₁₀H₉N₃O₃
MW: 219,197 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30529700
Núm. CAS: 1695360-29-2