Methyl 3-chloro-1H-indazole-7-carboxylate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR111267-1GEA 332 EUR
APOSOR111267-1G
Methyl 3-chloro-1H-indazole-7-carboxylate
Methyl 3-chloro-1H-indazole-7-carboxylate
Formula: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,617 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22376767
Núm. CAS: 1337881-10-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR