Methyl 2-[4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR111256-1GEA 564 EUR
APOSOR111256-1G
Methyl 2-[4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]propanoate
Methyl 2-[4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]propanoate
Formula: C₁₄H₁₇N₃O₅
MW: 307,302 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30481136
Núm. CAS: 2197054-06-9