2-Azepan-1-ylnicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR111236-1GEA 0 EUR
APOSOR111236-1G
2-Azepan-1-ylnicotinonitrile
2-Azepan-1-ylnicotinonitrile
Formula: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,268 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08144877
Núm. CAS: 684648-79-1