[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR111217-10GEA 0 EUR
APOSOR111217-10G APOSOR111217-5G
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Formula: C₈H₆ClNS
MW: 183,658 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16835766
Núm. CAS: 18527-22-5