N,N-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR111194-1GEA
0
EUR
APOSOR111194-1G
APOSOR111194-5G
APOSOR111194-10G
N,N-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
N,N-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Formula:
C₄H₈N₄S MW: 144,198 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18805198 Núm. CAS: 72269-96-6 |