Ethyl 4-imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR111165-1GEA 0 EUR
APOSOR111165-1G
Ethyl 4-imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzoate
Ethyl 4-imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzoate
Formula: C₁₆H₁₄N₂O₂
MW: 266,295 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573876
Núm. CAS: 175153-33-0