4-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR111163-5GEA 0 EUR
APOSOR111163-5G APOSOR111163-10G APOSOR111163-1G
4-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzonitrile
4-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzonitrile
Formula: C₁₄H₉N₃
MW: 219,241 g/mol
Pto. de fusión: 211…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863434
Núm. CAS: 55843-91-9