1-Pyridin-3-yl-1H-imidazole-2-thiol

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR111141-1GEA 339 EUR
APOSOR111141-1G
1-Pyridin-3-yl-1H-imidazole-2-thiol
1-Pyridin-3-yl-1H-imidazole-2-thiol
Formula: C₈H₇N₃S
MW: 177,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00108600
Núm. CAS: 17452-15-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR