Ethyl 2-naphthylacetate
APOSOR111125-5GEA
0
EUR
APOSOR111125-5G
APOSOR111125-1G
Ethyl 2-naphthylacetate
Ethyl 2-naphthylacetate
Formula:
C₁₄H₁₄O₂ MW: 214,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014323 Núm. CAS: 2876-70-2 |