Ethyl 1-(5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR111064-1GEA 326 EUR
APOSOR111064-1G
Ethyl 1-(5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylate
Ethyl 1-(5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylate
Formula: C₂₁H₂₃N₃O₂S
MW: 381,491 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28148252
Núm. CAS: 1858257-30-3