1-(4-Isopropylphenyl)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylcarbonyl)hydrazinecarbothioamide

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR111061-1GEA 292 EUR
APOSOR111061-1G
1-(4-Isopropylphenyl)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylcarbonyl)hydrazinecarbothioamide
1-(4-Isopropylphenyl)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylcarbonyl)hydrazinecarbothioamide
Formula: C₁₆H₂₃N₃O₂S
MW: 321,438 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28154657
Núm. CAS: 1980040-32-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR