4-Amino-N-(1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)benzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR111058-1GEA 466 EUR
APOSOR111058-1G
4-Amino-N-(1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)benzenesulphonamide
4-Amino-N-(1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)benzenesulphonamide
Formula: C₁₄H₁₈N₄O₃S
MW: 322,383 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28148230
Núm. CAS: 1858251-36-1