1-Methyl-1H-indole-2-carbonitrile

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR111023-5GEA 0 EUR
APOSOR111023-5G APOSOR111023-1G
1-Methyl-1H-indole-2-carbonitrile
1-Methyl-1H-indole-2-carbonitrile
Formula: C₁₀H₈N₂
MW: 156,184 g/mol
Pto. de fusión: 67…69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09263865
Núm. CAS: 60680-97-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR