4-(Chloromethyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSOR111001-1GEA 234 EUR
APOSOR111001-1G
4-(Chloromethyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one
4-(Chloromethyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one
Formula: C₁₁H₉ClO₃
MW: 224,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03731259
Núm. CAS: 41295-55-0
UN: 3261
ADR: 8,III