1-(1-Benzothienphen-5-yl)-1H-pyrrole

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR110989-1GEA 350 EUR
APOSOR110989-1G
1-(1-Benzothienphen-5-yl)-1H-pyrrole
1-(1-Benzothienphen-5-yl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₂H₉NS
MW: 199,272 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21102469
Núm. CAS: 1481442-39-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR