(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR110969-5GEA 401 EUR
APOSOR110969-5G APOSOR110969-1G
(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103333
Núm. CAS: 1448189-64-7