1-(2-Naphthylmethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR110929-1GEA 350 EUR
APOSOR110929-1G
1-(2-Naphthylmethyl)-1H-pyrazol-4-amine
1-(2-Naphthylmethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₁₄H₁₃N₃
MW: 223,273 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16810919
Núm. CAS: 1240567-95-6