Una selección de 36 balanzas de alto nivel que ofrecen una gran precisión y repetibilidad combinadas con un funcionamiento fácil e intuitivo y una gran pantalla táctil para aplicaciones en entornos de laboratorio, industriales y educativos.
- Resultados de alta precisión (tecnología de pesaje de alta gama)
- Tiempos de estabilización rápidos
- Fácil de limpiar y alta resistencia química
- Panel de control con alta resolución, funcionalidad de pantalla táctil y ocho opciones de idioma
- Protección contra sobrecargas
- Interfaz USB tipo C preparada para el futuro
- Pesaje debajo de la mesa de trabajo
- Transferencia de datos como hoja de cálculo de PC, texto de PC y protocolos Ascii
- Seis aplicaciones integradas con salida de datos conforme a GLP/GMP: pesaje y dosificación, conteo, pesaje porcentual, determinación de densidad, conversión de unidades de masa y pesaje de animales
Estas balanzas de alta calidad tienen una carcasa de tereftalato de polibutileno (PBT), que tiene una excelente resistencia química. La unidad de control está hecha de vidrio y tiene un funcionamiento intuitivo y una gran pantalla táctil. La bandeja de pesaje es de acero inoxidable. Todos los modelos Precision (PBA) tienen una protección circular de vidrio contra corrientes con práctico acceso a la bandeja de pesaje. Esta protección contra corrientes está especialmente recubierta para minimizar los errores de pesaje de muestras cargadas electrostáticamente. Los modelos de precisión con legibilidad de 10, 100 o 1000 mg no tienen protección contra corrientes.
Los modelos con "One-Touch-Calibration" interno se indican con una I en el nombre del modelo.
Los modelos FC se suministran con un certificado de calibración de fábrica.
Certificaciones: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1.