Pala detectable, mango largo, azul, SteriPlast®
Proveedor: Bürkle
SteriPlast®
331-0346EA 52.5 EUR
331-0346 331-0345
Pala detectable, mango largo, azul, SteriPlast®
Palas
La pala de muestreo puede utilizarse para tomar muestras de polvos, granulados y pastas. El mango largo permite también tomar muestras en un recipiente grande con poco contenido o acceder a través de aberturas estrechas. Con el borde inferior recto de la pala puede recogerse la sustancia directamente del fondo del recipiente.
  • PS detectable
  • Embaladas individualmente y esterilizadas, Para un solo uso
  • Detectable con escáner de color, detector metálico o rayos X
  • Utilizable según la Gestión de Cuerpos Extraños HACCP/IFS/BRC
  • Longitud del mango 300 mm
  • Fabricadas en sala blanca (clase de sala blanca 7)
  • Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
La pala desechable está diseñada para las áreas sensibles de las industrias farmacéutica y química, así como las de alimentación y cosméticos.