La pala de muestreo puede utilizarse para tomar muestras de polvos, granulados y pastas. El mango largo permite también tomar muestras en un recipiente grande con poco contenido o acceder a través de aberturas estrechas. Con el borde inferior recto de la pala puede recogerse la sustancia directamente del fondo del recipiente.
- PS, azul
- Embaladas individualmente y esterilizadas
- Longitud del mango 300 mm
- Utilizable según la Gestión de Cuerpos Extraños HACCP/IFS/BRC
- Están fabricadas especialmente para la industria de alimentos, piensos y farmacéutica
- Fabricadas en sala blanca (clase 7)
- Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
La pala desechable está diseñada para las áreas sensibles de las industrias farmacéutica y química, así como las de alimentación y cosméticos.