Adaptador rosca universal para barril y recipiente, V2A
Proveedor: Bürkle
331-0381EA 309 EUR
331-0381
Adaptador rosca universal para barril y recipiente, V2A
Conexiones
Adaptador roscado universal para casi todos los barriles y otros recipientes con una abertura de 48 parra 75 mm de diámetro, con independencia de la rosca existente.
El adaptador roscado puede montarse fácil y rápidamente con tornillos de fijación y puede utilizarse para recipientes con diferentes aberturas. Con rosca de conexión G2“ para abrazaderas de rosca Bürkle y bombas con diámetro de tubo de inmersión hasta 32 mm.