VWR®, Balanzas semi-micro SM Classic: Pantalla LCD
Proveedor: VWR
611-3542EA 2390 EUR
611-3542 611-3534 611-3547 611-3537 611-3549 611-3539
VWR®, Balanzas semi-micro SM Classic: Pantalla LCD
Balanzas
Estas balanzas semimicro tienen una resolución de 0,01 mg y están equipadas con una nueva célula electromagnética altamente integrada. Todos los modelos disponen de calibración interna automática y se caracterizan por su alto nivel de precisión y repetibilidad. Ofrecen una excelente relación calidad-precio, gracias a la continua investigación y estudio intensivo del funcionamiento del pesaje. Todos los modelos tienen una bandeja superior de acero inoxidable.
  • Sensor de pesaje integrado para mejorar la estabilidad y la rapidez de respuesta
  • Niveles de filtro y unidades de medida seleccionables
  • Pesaje de control (función de alarma), totalización del peso, funciones de recuento de piezas y determinación de la densidad
  • Calibración interna automática y conexión RS232 de serie
En el caso de los modelos con calibración interna (indicados con una "i" al final del nombre del modelo), el usuario puede elegir tres formas de calibración:
La balanza se calibrará utilizando el peso interno pulsando el botón CAL
La balanza se recalibrará automáticamente cuando cambie la temperatura ambiente y/o después de un tiempo determinado (Incal+)
El usuario puede elegir calibrar la balanza con un peso externo
Certificaciones: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Precaución: Los modelos con sufijo D tienen doble rango, denota calibración interna.