COV-Hygien Xpress kit de detección in situ, BioMire
Proveedor: CHROMagar
SARSSTP05EA 111 EUR
SARSSTP05 SARSSBK25
COV-Hygien Xpress kit de detección in situ, BioMire
Sistemas para diagnóstico Clinical reagents and kits
El test de detección COV-Hygien Xpress proporciona tecnología rápida y fácil de utilizar para la detección del SARS CoV-2 en superfícies y líquidos.
  • Resultados rápidos – los resultados de detección en menos de 15 minutos
  • Todo lo que necesita – hágalo usted mismo sin transportar muestras al laboratorio
  • Fácil de usar – no requiere capacitación técnica
  • Específico – detecta proteínas específicas de CoV del SARS: minimiza el riesgo de falsos positivos
  • Económico – económico en comparación con las técnicas de PCR
Beneficios:
- Asegura al público que las superficies han sido probadas y desinfectadas
- Procedimientos de saneamiento mejorados mediante pruebas de rutina para detectar posibles depósitos de virus
- El saneamiento inmediato después de una prueba positiva in situ previene una mayor exposición al virus
- Aumento de datos de prueba y monitoreo para respaldar sus procedimientos
Precaución: NO para uso con muestras de origen humano. Solo para pruebas ambientales.