VWR® C-WF, Digital camera
Proveedor: VWR
VWR®
630-3271EA 420 EUR
630-3271
VWR® C-WF, Digital camera
Cámaras
Cámara Wi-Fi con buena resolución (hasta 5 MP), sensor CMOS y conexión Wi-Fi, recomendada para aplicaciones básicas/generales en educación y uso doméstico. Trabaje en un aula digital totalmente interactiva, flexible y dinámica y maximice la eficacia de los procesos de aprendizaje.
  • Ideal para procesos de aprendizaje interactivos, flexibles y dinámicos
  • Manejo sencillo e intuitivo con un potente software
  • Conexión universal a cualquier marca de microscopio
  • Conexión directa del ocular y del puerto trino
  • Imágenes de hasta 5 MP
  • Interfaz Wi-Fi
  • Conexión Wi-Fi directa (no requiere router)
  • Función de captura de imagen y vídeo cuando se utiliza en modo Wi-Fi
  • Fidelidad de color fiable
  • Lente de proyección con montura C y anillos incluidos
Listo para usar en cualquier microscopio con conexión directa al tubo del ocular, gracias a la lente de proyección con montura C y los anillos incluidos. Conectable también a todos los tubos trinoculares de diferentes marcas utilizando la lente de proyección de montura C incluida o el adaptador de montura C enfocable adicional.
Información para pedidos: El software descargable y gratuito (Windows, Mac OS o Linux) está siempre disponible para permitir las últimas actualizaciones.