Cassettes de Auto radiografía, Hypercassette™ Amersham
Proveedor: Cytiva
Amersham Hypercassette™
RPN11642EA 301 EUR
RPN11642
Cassettes de Auto radiografía, Hypercassette™ Amersham
Películas de autorradiografía Casetes
Cassetes robustos y a prueba de fugas para exposiciones de escasa luz a temperarturas inferiores a –70 °C.
  • Contacto máximo entre el film y la muestra
  • Un bloque no poroso da una superficie limpia, asegurando una contaminación mínima
Amersham Hypercassette autoradiography cassettes are constructed from strong aluminium and designed for the toughest demands of life science research. Deep cassettes are 1.5 cm in depth, allowing them to accommodate thicker samples. A choice of Hypercassette colors enables color coding of work. Use a permanent marker to record details on the polycarbonate label and be confident of secure identification, then wipe clean after use.
Información para pedidos: Disponibles otros tamaños bajo petición. Por favor, pregunte para información adicional