¿Quiere conectarse de nuevo?
Analytical sieve shaker AS 200 jet
Proveedor: Retsch
The Retsch analytical air jet sieve shaker is particularly suitable for dispersion and deagglomeration of fine powders. Typical applications include construction materials, flour, spices, plastics and pharmaceuticals. The evaluation software EasySieve® can be used for automated evaluation and documentation.
  • Reproducible results due to Open Mesh Function which reduces the number of near-mesh particles
  • Quick Start Mode for easy operation
  • Short sieving times of 2 - 3 minutes
  • Silent operation due to integrated silencer
According to DIN EN ISO 9000 ff
Información para pedidos: Delivered with manual vacuum regulation, sieve cover, sound absorber and rubber mallet. Sieves and accessories need to be ordered separately.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tipo Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
AS 200 jet 1 510-1379
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Intervalo de medida 10 µm - 4 mm
Capacidad máx. alimentación/lote (kg) 0,1
Fracciones máx. (dependiendo del tamaño del tamiz) 1 (2 con ciclón)
Masa máx. de la pila de tamices (kg) -
Velocidad (min-1) digital 5 - 55 (boquilla)
Pantalla de hora digital 1 - 99 min
Funcionamiento a intervalos -
Programas max. 9
Con certificado de ensayo / se puede calibrar -
Interfaz yes
Diámetro adecuado de tamiz (mm) 203
Altura de tamiz (mm) 25 - 50
Ancho × Fondo × Alto (mm) 460×305×288
Peso (kg) 14
Modelo AS 200 jet
ACCESORIOS
Abrir todos / Contraer todo
Accessories
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Spare cover 1 RETS03.107.0448
Automatic vacuum regulation 1 RETS32.100.0002
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.