Centrífugas, mesa, con ventilación/refrigeración, serie Megafuge® 16 / 40
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
521-2251EA 8698 EUR
521-2251 521-1525 521-1521
Centrífugas, mesa, con ventilación/refrigeración, serie Megafuge® 16 / 40
Centrífugas Centrífugas de sobremesa
La serie de centrífugas Megafuge ofrece capacidad excepcional, ergonomía y valor para el procesamiento de muestras de rutina en sobremesa. Los innovadores y punteros diseños permiten su uso diario sencillo y cómodo.
  • Los controles intuitivos y la pantalla LED grande y extrabrillante simplifican el uso y la programación
  • Sistema de rotor Auto-Lock® III: sistema de intercambio de rotores que no necesita herramientas y que facilita el intercambio de rotores en 3 segundos con solo pulsar un botón, para cambiar rápidamente rotores y facilitar el acceso a la cámara del rotor para su limpieza
  • Solución de biocontención ClickSeal®: compatible con guantes, con apertura y cierre con una sola mano con una pequeña presión, elimina los tapones de rosca y pinzas complicadas
  • Tecnología SMARTSpin® que optimiza la aceleración, frenado y desequilibrio residual de carga para una máxima seguridad, centrifugaciones suaves y separaciones reproducibles
Los diversos rotores permiten a su laboratorio satisfacer todas las necesidades de procesamiento (puede encontrar más información sobre rotores bajo serie Multifuge X).