Cabina desecadora, SICCO Big Star
Proveedor: Bohlender
SICCO
467-0061EA 2480 EUR
467-0061
Cabina desecadora, SICCO Big Star
Desecadores Armarios desecadores
Este gabinete de acrílico transparente tiene una puerta con marco de aluminio reforzado, con junta de espuma de goma y tira magnética. Diseñadas para almacenar o secar productos sensibles a la humedad usando gel de sílice. El ambiente controlado del interior del desecador es ideal para almacenar materiales de referencia, muestras retenidas, muestras metalográficas, tabaco y muestras de ADN.
  • El higrómetro electrónico montado en la puerta indica la temperatura mínima y máxima y los valores de humedad
  • Resistente a temperaturas de −20 a +70 °C
  • La cabina tiene patas de goma antideslizantes y son apilables
Información de suministro: Se suministran con dos estantes telescópicos extraíbles de acero inoxidable y bandeja de desecante. No se incluye el gel de sílice. Capacidad para un máximo de 8 estantes.