Termostatos de calentamiento con baños transparentes, ECO
Proveedor: Lauda
ECO
461-1288EA 2430 EUR
461-1288 461-1240 LAUDL001161 LAUDL001160 LAUDL001130 LAUDL001132 LAUDL001154 LAUDL001131 LAUDL001098 461-1238 LAUDL001156 461-1239 LAUDL001155 LAUDL001125 LAUDL001158 LAUDL001157 LAUDL001127 461-1289 LAUDL001159 LAUDL001126 461-1236 LAUDL001129 LAUDL001128 461-1237
Termostatos de calentamiento con baños transparentes, ECO
Termostatos con circulación Sistemas de circulación abierta Baños con circuladores extraíbles
Las unidades ECO con baños de plástico transparente proporcionan visibilidad en todos los casos en los que es necesario observar las muestras problema durante la termostatización. Los termostatos con baños de policarbonato se pueden usar en el intervalo de temperatura de hasta 100 °C. Tienen un volumen de llenado de 5 a 20 litros. Los modelos ET 6, ET 12 y ET 20 Silver y Gold están equipados de serie con un serpentín de refrigeración. Los termostatos de baño/circulación tienen un menú de navegación con texto simple para un funcionamiento sencillo. Se dispone de varios módulos de interfaz como accesorios opcionales.
  • Variopump con seis etapas regulables
  • Interruptor de caudal para controlar el caudal entre la circulación interna y externa
  • Visualización simultánea de la temperatura seleccionada y real
  • Ajuste de temperatura límite de sobrecalentamiento a través del menú
  • Interfaz USB de serie
Controlador Silver
Potencia de calentamiento, 2 kW; intervalo de temperatura de funcionamiento hasta 100 °C
Pantalla LCD con resolución de indicación de 0,01 °C
Programador con un programa y 20 segmentos
Controlador Gold
Potencia de calentamiento, 2,6 kW; intervalo de temperatura de funcionamiento hasta 100 °C
Pantalla TFT en color con resolución de indicación de 0,01 °C
Programador con cinco programas y 150 segmentos
Pantalla gráfica de perfiles de temperatura
Función de rampa y temporizador
Capacidad máxima de bombeo:
Todos los modelos: 22 l x min, 0,55 bares
Información de suministro: Se suministran con serpentín de refrigeración (excepto los modelos ET 15 S y ET 15 G). El modelo ET 15 S incluye de serie kit para recirculación externa con boquillas de plástico con 13 mm de diámetro y el modelo ET 15 G incluye un juego de recirculación externa con rosca M16x1. Hay disponible una amplia gama de módulos y accesorios opcionales como cubiertas para los modelos de 15 litros; solicite información.