Papel para transferencia, Amersham Hybond™
Proveedor: Cytiva
Amersham™ Hybond™
RPN6101MEA 88.54 EUR
RPN6101M
Papel para transferencia, Amersham Hybond™
Papeles de Blotting
Papel para transferencia para laboratorios de investigación para su uso en electroforesis en gel en todas las aplicaciones de biología molecular y estudios proteicos.
  • Recomendado para el uso con todas las membranas para transferencia Hybond™
  • La alta pureza y uniformidad garantizan resultados uniformes y reproducibles
  • Papel de grado celulosa pura, grosor de 0,39 mm con resistencia media a la humedad y superficie lisa