Sand baths, SB400E
Proveedor: OVAN
453-0083EA 2340 EUR
453-0083
Sand baths, SB400E
Calentadores Baños de arena
Baño de arena de acero inoxidable digital, controlado por microprocesador. Calefactores distribuidos homogéneamente para una calefacción uniforme en toda la superficie de la plataforma del baño.
  • Temperatura controlada por microprocesador, con sonda interna PT100 integrada
  • Algoritmo de regulación de temperatura "ARA V2", con tecnología fuzzy logic de alta precisión para sonda externa, sin sobrepasar la temperature seleccionada (incluso a 30°C)
  • Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de temperatura, y temporizador (0-120 min), con avisador acústico
  • Indicador en pantalla de alta temperatura en el plato para evitar quemaduras
  • Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla
  • Teclado con pulsadores de membrana
Certificaciones: IP Protección: IP52