Esta buscando: Papeles
La gran selección de papel cumple con los sistemas de almacenamiento de datos estándar y las demandas gráficas. Estos productos de alta calidad, especialmente los diseñados para uso en salas limpias, reducen enormemente el riesgo de contaminación de partículas, a menudo asociado con la introducción de productos externos en un entorno estéril. Los productos de papel también están disponibles para mesas de examen, impresoras térmicas y usos generales como impresoras de oficina ordinarias donde el papel debe ser versátil y capaz de realizar muchos trabajos.
La gran selección de papel cumple con los sistemas de almacenamiento de datos estándar y las demandas gráficas. Estos productos de alta calidad, especialmente los diseñados para uso en salas limpias, reducen enormemente el riesgo de contaminación de partículas, a menudo asociado con la introducción de productos externos en un entorno estéril. Los productos de papel también están disponibles para mesas de examen, impresoras térmicas y usos generales como impresoras de oficina ordinarias donde el papel debe ser versátil y capaz de realizar muchos trabajos.
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Formulated with coated paper, without magnesium silicate, b-paper 80 or 92 g is cut, cleaned and packed in a Class 100 (ISO 5) cleanroom.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: El papel para salas limpias está diseñado para su uso en salas limpias, donde es fundamental la prevención de la contaminación por productos químicos ...
Sustainable Packaging
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Notebook paper.
Proveedor: CONTEC
Descripción: CONTEXT™ cleanroom documentation products have been developed to provide cleanrooms with paper and notebooks that reduce the risk of contamination.
Promoción
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Toray carbon paper, TGP-H-60 can be used as a gas diffusion layer in fuel cell applications. It is also suitable for use as a catalyst backing layer.
Numero del catalogo: (SCOI285414989)
Proveedor: SI Analytics
Descripción: Thermo-sensitive paper for AVS printers.
UOM: 1 * 6 UN
Proveedor: Texwipe
Descripción: Medium-weight cellulose paper saturated with synthetic latex substantially reduces particle generation associated with standard papers. These papers a...
Promoción
Numero del catalogo: (NALG6304-9811)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Hojas de papel plástico de poliolefina, 216 × 279 mm, Nalgene®, Laboratorio
UOM: 1 * 50 UN
Proveedor: Texwipe
Descripción: TexBond® es un papel bond para salas limpias con las características de control de la contaminación excepcionales que se necesitan en entornos crítico...
Numero del catalogo: (818-0132)
Proveedor: Texwipe
Descripción: Papel, A4, TexWrite®, TX5811, azul, Sala limpia
UOM: 1 * 2.500 UN
Numero del catalogo: (TEXWTX5800)
Proveedor: Texwipe
Descripción: TexWrite® MP 10 is a 100% synthetic substrate provides extremely low levels of particle generation along with superior usability. It is designed to us...
UOM: 1 * 500 UN
Numero del catalogo: (PERCN5376819)
Proveedor: PerkinElmer
Descripción: Alsiflex paper for TGA6, Pyris6 TGA, TGA4000, and STA6000 istruments.
UOM: 1 * 5 UN
Proveedor: Nitritex
Descripción: Superficie de papel lisa, en bolsas en salas blancas ISO Clase 4/Clase 10, numeradas individualmente.
Numero del catalogo: (ICNA07MC1030)
Proveedor: MP Biomedicals
Descripción: Thermal paper roll, SafTest, for Microchem I printer, 57,15 mm × 24,4 m, SafTest, Impresora
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HPLC11650542)
Proveedor: COLLECTION PREFIX HPLC
Descripción: Thermal paper rolls for D2500/D2000, 234 mm × 50 m/pad, Impresora
UOM: 1 * 10 UN
Proveedor: Agilent
Descripción: Perforated paper, A4 size rolls, inkjet, for Agilent 3397A, 3396 series III, 3396A and B, 3395, 3394
Promoción
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom