Registradores gráficos de temperatura, Traceable®
620-1667EA 57.2 EUR
VWRI620-1667
Registradores gráficos de temperatura, Traceable®
Estos registradores pueden monitorizar medidas de temperatura en refrigeradores, salas de suministro, almacenes de alimentos, almacenes de productos químicos, dependencias para animales, incubadoras, cámaras con acceso y plantas de fabricación.
  • Copias con gráficos de la temperatura
  • Tapa hermética para mantener la integridad de la unidad y los resultados
Certificaciones: Trazabilidad a los estándares proporcionados por NIST. Calibración compatible con ISO / IEC 17025, ANSI / NCSL Z540-1 y 9001.
Información de suministro: Se suministra con tabla, marcador, pila alcalina AA y certificado de calibración Traceable®.