VWR®, Pinza para matraz Erlenmeyer de acero inoxidable
Proveedor: VWR
VWR®
444-7043EA 35 EUR
444-7043 444-7042 444-7045 444-7044 VWRU57018-822 444-7041 444-7040
VWR®, Pinza para matraz Erlenmeyer de acero inoxidable
Abrazaderas Pinzas para uso general
Información accesorios: *La plataforma se suministra con miniagitador y miniagitador con incubación. Téngase en cuenta que otros agitadores requieren una plataforma perforada opcional para poder montar las pinzas para matraces o las gradillas para tubos de ensayo, que se tienen que pedir por separado.