Micro-volume spectrophotometers, NanoVue™ Plus
Proveedor: Biochrom
NanoVue™ Plus
634-0955EA 9910 EUR
634-0955 634-0956
Micro-volume spectrophotometers, NanoVue™ Plus
Espectrofotómetros y Fotómetros Biofotómetros
Los espectrofotómetros de microvolumen NanoVue Plus están diseñados para la medición de muestras de ácido nucleico y proteínas con volúmenes de muestra bajos.
  • Para aplicaciones de ciencias de la vida en las que las muestras son limitadas y la velocidad y la comodidad del análisis resultan esenciales
  • Elimina la necesidad de cubetas, capilares u otros dispositivos de muestra: basta con verter y leer
  • Métodos predefinidos para la cuantificación de ácido nucleico, incluida la concentración, pureza y Tm teórica
  • Métodos predefinidos para la cuantificación de proteínas, incluida UV Direct, Bradford, BCA, Biuret y Lowry
Las muestras de 0,5 µl a 2 µl se pueden pipetear directamente desde una placa de muestras de oro para su medición y posterior recuperación con una pipeta.
Información de suministro: Se suministra con el software con opción de impresión a través del ordenador (PVC), el software CyDye™ y el líquido de calibración.