Fondos de malla de poliéster acoplados a anillos o bastidores de PS. Los accesorios Netwell™ se utilizan como transportadores de tejido, soportes y filtros de órganos pequeños, cortes de tejido o explantes en la interfaz aire-medio.
- Práctico transportador para tinción inmunohistoquímica de portaobjetos de tejido
- Proporciona una filtración grosera de homogeneizados de tejido, suspensiones celulares y microesferas
- Disponible en dos tamaños y diámetros de malla
- Se suministra estéril y precargado en placas de 6 o 12 pocillos
- Los accesorios Netwell de 24 mm se adaptan a los tubos de centrífuga de plástico Corning® de 50 ml
Polystyrene reagent trays are available in black for improved visibility of tissue sections, or white for colorimetric reaction contrast. Specially designed carriers and handles permit the simultaneous processing of up to 12 samples per carrier. Each carrier kit contains eight carriers and eight handles.