Sistema de llenado automático de nitrógeno líquido, Serie AF
478-0269EA 16350 EUR
VWRI478-0269 VWRI478-0385 VWRI478-0388 VWRI478-0271 VWRI478-0272 VWRI478-0273 VWRI478-0270
Sistema de llenado automático de nitrógeno líquido, Serie AF
Las unidades de la serie AF, sistemas de llenado automático de gran capacidad, disponen de un control de múltiples funciones con una interfaz de sencillo manejo. El módulo de control está diseñado para gestionar de forma automática el depósito criogénico. Las unidades requieren un suministro de LN₂ procedente de un recipiente presurizado o de un sistema central de suministro de LN₂.
El AF-75, -200 y -250 tienen un recipiente interior y exterior de aluminio. Estas unidades se pueden montar en ruedas opcionales. El controlador S-170 dispone de una carcasa separada acoplada en el lateral de los recipientes. Las tapas se pueden cerrar con un candado (no incluido, esto no es posible en el modelo AF-75).
El AF-110 dispone de un recipiente interno de aluminio y un revestimiento exterior pulvimetalúrgico. La unidad se encuentra montada sobre ruedas. El AF-400 tiene un recipiente interno de acero inoxidable. El usuario puede seleccionar una plataforma giratoria para este modelo (AF-400P). De este modo se facilita el acceso a los soportes de la parte trasera y se reduce el número de estos. Las ruedas y los frenos son estándar. En ambos modelos, el controlador S-170 está integrado en el panel delantero, lo que facilita el ajuste y las lecturas.
Los contenedores biológicos de acero inoxidable AF-800P y AF-1200P están diseñados para el almacenamiento de muestras durante la fase líquida o gaseosa en unas condiciones seguras y efectivas. Se reduce el consumo de nitrógeno líquido y se aumenta el tiempo de sujeción gracias al estrecho diámetro del cuello. Podrá almacenar sus valiosas muestras en la fase gaseosa incluso a -150 °C justo debajo de la tapa. Fácil acceso a las muestras gracias a una bandeja interna giratoria, que se gira mediante un mango ubicado en la parte superior del contenedor.