Termocicladores, Techne® TC-PLUS
Proveedor: Cole-Parmer
732-1271EA 0 EUR
TECNFTCPLUS/02
Termocicladores, Techne® TC-PLUS
Los termocicladores TC-PLUS tienen todos ellos las más novedosas características desde una pantalla táctil en color hasta unas rápidas rampas de temperatura junto con algunas adiciones innovadoras, como una tapa calefactada automática no motorizada, TERS™ ("thermal energy recovery system", sistema de recuperación de energía térmica) y un diseño apilable exclusivo que ahorra espacio. Las unidades TC-PLUS y satélite pueden combinarse para formar cualquier formato multibloque, pudiéndose controlar los satélites desde un PC o desde un TC-PLUS. Los termocicladores TC-PLUS están disponibles con tres opciones de bloques de gradiente; 96×0,2 ml, 60×0,5 ml y placas de 384 pocillos.
  • Pantalla táctil en color para una rápida configuración del programa
  • Sistema de recuperación de energía térmica para ahorrar en el consumo de energía
  • Mecanismo extractor de muestra tipo CD exclusivo y fácil de usar, lo que proporciona la presión correcta para el uso con tapones: abombados o planos, sellados por calor o adhesivos sin el uso de un motor
  • Opción de satélite que se puede controlar mediante el TC-PLUS o un PC
  • Calculador de Tm, que utiliza el algoritmo más próximo.