Lanthanum for AAS, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE4400-100MLEA 225.52 EUR
HONCE4400-100ML
Lanthanum for AAS, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de lantano
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).