Lead AAS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE4055-500MLEA 57.6 EUR
HONCE4055-500ML HONCE4055-100ML HONCE4115-100ML
Lead AAS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de plomo
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).