Oxalate standard for ion chromatography, (CRM), Fluka™
Proveedor: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE3037-100MLEA 48.21 EUR
HONCE3037-100ML
Oxalate standard for ion chromatography, (CRM), Fluka™
Normativas Estándares aniónicos Estándares de oxalato
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).