Bromide standard for ion chromatography, (CRM), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E3006-100ML
HONCE3006-100MLEA 53.03 EUR
HONCE3006-100ML
Bromide standard for ion chromatography, (CRM), Fluka™
Normativas Estándares aniónicos Estándares de bromuro
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).