Mercury ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE1153-100MLEA 130.48 EUR
HONCE1153-100ML
Mercury ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de mercurio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).