Potasio yodato solución 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
Proveedor: VWR Chemicals
86195.290EA 136 EUR
86195.290
Potasio yodato solución 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
Potasio yodato
Formula: KlO₃
MW: 214 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011406
Núm. CAS: 7758-05-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20 °C) 0.9980 – 1.0020