Sacarina ≥99%, GPR RECTAPUR®
87073.260EA 66.8 EUR
87073.260 87073.360
Sacarina ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sacarina
Formula: C₇H₅NO₃S
MW: 183,19 g/mol
Número MDL: MFCD00005866
Núm. CAS: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Melting point 226 --> 230 °C