Termómetro digitale, GFX 460
Proveedor: Ebro
620-1386EA 383 EUR
620-1386 471-1060 620-1387
Termómetro digitale, GFX 460
Termómetros Termómetros digitales
Estos termómetros de contacto electrónicos son adecuados para aplicaciones con todos los agitadores magnéticos.
  • Alta precisión a través de lógica Fuzzy
  • Se puede utilizar con todos los agitadores magnéticos
  • Minimiza el exceso de límite de temperatura
  • Estado en pantalla iluminada por LED
Certificaciones: DIN 45322 (conexión con diodos).
Circuito de seguridad según DIN 12878 clase 1 y 2.
Información de suministro: Suministra con fuente de alimentación externa 9 - 12V CC, 20 mA.