1-(2-Metoxifenil)piperazina
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP232EA
247
EUR
PROOBP232
1-(2-Metoxifenil)piperazina
1-(2-Metoxifenil)piperazina
Formula:
C₁₁H₁₆N₂O MW: 192,26 g/mol Pto. Ebullición: 380 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 35…38 °C Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00005958 Núm. CAS: 35386-24-4 EINECS: 252-537-7 UN: 2923 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...