PIPES
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Ácido 2,2'-(piperazina-1,4-diil)bis(etanosulfonico)
A1079.0500EA 383 EUR
A1079.0500
PIPES
PIPES
Formula: C₈H₁₈N₂O₆S₂
MW: 302,37 g/mol
Pto. Ebullición: 499 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006159
Núm. CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Índice Merck: 12,07633
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/53/18551953.jpg